Learn More
Ansell KleenGuard™
Click to view available options
Size:
X-Small
X-Large
Descrizione
Ideali per applicazioni industriali e di produzione
- Ideali per il settore alimentare. Idonei per una gamma di applicazioni industriali
- Privi di polvere e di lattice, con polpastrelli testurizzati che migliorano la presa e facilitano la manipolazione di piccoli oggetti.
- Scatola dispenser portatile per mobilità e accesso semplificato.
- DPI con protezione di categoria I.
Order Info
Confezione da 100 guanti per scatole dispenser (90 per XL).
Compliance
Certificati per il contatto con gli alimenti.
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | Grado alimentare FDA |
Accelerator Free | Yes |
Applicazioni | Industrial |
AQL | 1.5 |
Colore | Blu |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Partially Textured |
Finger Thickness (English) | 6 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
Latex Free | Sì |