Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti sterili in lattice specifici per mano
GREENER_CHOICE
I guanti sterili in lattice Kimtech™ G3 assicurano sensibilità, protezione e praticità nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A. I guanti specifici per mano possono essere indossati doppi e presentano una finitura goffrata che migliora la sensibilità tattile.
Marca:  Ansell 56842-40
293.11 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24261" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 17865365
  • 496.00€ / 200 paia
Safety Monthly Promotion
Usa il codice promozionale 24261 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Allerta:
Questi prodotti contengono lattice di gomma naturale, un componente che ad alcuni utenti può causare reazioni allergiche. Utilizzare solo come indicato e in conformità con le istruzioni e le avvertenze del produttore. Consultare le politiche dell'istituto in materia di utilizzo di questi prodotti.
Descrizione
Descrizione
Sterile, hand-specific latex gloves are suitable for double-donning and provide sensitive protection. Recommended for Class 10/ISO 4 or higher cleanrooms.
  • Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo C (K) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi, con livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10-6. Certificato di analisi online. Certificato di sterilità online
  • Il materiale in lattice completamente sterilizzato garantisce elevati livelli di protezione dalla contaminazione di proteine, particelle, microrganismi e spruzzi di sostanze chimiche, nonché bassi livelli di endotossine
  • Adatti all'uso nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore e forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
  • I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore naturale, con un livello di pulizia molto elevato e con dati di andamento disponibili
  • Il palmo e I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Order Info
Confezionato a coppie in camera sterile ISO - Classe 5. Confezionato in sacchetti di plastica per una conservazione asettica e pulita; 20 paia per confezione.
Specifica
Specifica
ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Class 10 (ISO 4)
1.5
Sì
8.7 mil
Destra/sinistra (no ambidestri)
No
7.9 mil
Powder Free
10
8 mil
56842
24 MPa
30.5 cm
EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Yes
Naturale
Fully Textured
0.22 mm
Controlled Environments
Gomma naturale
0.20 mm
Cleanroom Gloves
Sterile
0.20 mm
Kimtech™ Pure G3
12 in.