Learn More
Ansell Kimtech G3 Guanti sterili in lattice specifici per mano
GREENER_CHOICE
I guanti sterili in lattice Kimtech™ G3 assicurano sensibilità, protezione e praticità nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A. I guanti specifici per mano possono essere indossati doppi e presentano una finitura goffrata che migliora la sensibilità tattile.
496.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Visualizza altre specifiche
Allerta:
Questi prodotti contengono lattice di gomma naturale, un componente che ad alcuni utenti può causare reazioni allergiche. Utilizzare solo come indicato e in conformità con le istruzioni e le avvertenze del produttore. Consultare le politiche dell'istituto in materia di utilizzo di questi prodotti.
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
17895355
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
56843-40
6
496.00€
200 paia
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
17845365
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
56844-40
6.5
496.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17835365
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
56845-40
7
496.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17855365
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
56846-40
7.5
496.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17885355
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
56847-40
8
496.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
17875365
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
56848-40
8.5
496.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
17865365
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
56842-40
10
496.00€
200 paia
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Sterile, hand-specific latex gloves are suitable for double-donning and provide sensitive protection. Recommended for Class 10/ISO 4 or higher cleanrooms.
  • Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo C (K) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi, con livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10-6. Certificato di analisi online. Certificato di sterilità online
  • Il materiale in lattice completamente sterilizzato garantisce elevati livelli di protezione dalla contaminazione di proteine, particelle, microrganismi e spruzzi di sostanze chimiche, nonché bassi livelli di endotossine
  • Adatti all'uso nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore e forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
  • I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore naturale, con un livello di pulizia molto elevato e con dati di andamento disponibili
  • Il palmo e I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente
Order Info
Confezionato a coppie in camera sterile ISO - Classe 5. Confezionato in sacchetti di plastica per una conservazione asettica e pulita; 20 paia per confezione.
Specifica
Specifica
ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Class 10 (ISO 4)
1.5
Sì
8.7 mil
Destra/sinistra (no ambidestri)
No
7.9 mil
Powder Free
Sterile
0.20 mm
24 MPa
30.5 cm
EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Yes
Naturale
Fully Textured
0.22 mm
Controlled Environments
Gomma naturale
0.20 mm
Cleanroom Gloves
8 mil
Kimtech™ Pure G3
12 in.