Learn More
Ansell KleenGuard™ G40 Black Polyurethane Coated Nylon Gloves
Multi-purpose protective gloves designed for tasks that require high dexterity and fine motor skills. The thin-mil design provides tactile sensitivity, making KleenGuard™ G40 Black Polyurethane Coated Nylon Gloves ideal for performing delicate tasks such as electronics assembly.
216.96€
Specifica
Area rivestita | Palm, Fingers |
---|---|
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Black |
Finitura esterna | Partially Textured |
Hand | Specific |
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15324252
|
Ansell
13837 |
Small | N/A | ||||||
15334252
|
Ansell
13838 |
Medium | N/A | ||||||
15344252
|
Ansell
13839 |
Large | N/A | ||||||
15354252
|
Ansell
13840 |
X-Large |
216.96€
60 paia |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15364252
|
Ansell
13841 |
2X-Large |
216.96€
60 paia |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- General purpose protective gloves designed for tasks that require high dexterity and fine motor skills
- Thin mil design provides tactile sensitivity, ideal for performing delicate tasks
- Seamless knit nylon backing enhances durability, and provides resistance to tears and abrasion
- Dark color is ideal for hiding dirt
Specifica
Palm, Fingers | |
Black | |
Specific | |
Seamless Knit Gloves | |
Small Parts Handling, Precision Assembly, and Inspection | |
G40 |
Polyurethane | |
Partially Textured | |
Nylon | |
Full-hand Mitt | |
Knit |