Learn More
Ansell KleenGuard™ G40 Black Polyurethane Coated Nylon Gloves
Multi-purpose protective gloves designed for tasks that require high dexterity and fine motor skills. The thin-mil design provides tactile sensitivity, making KleenGuard™ G40 Black Polyurethane Coated Nylon Gloves ideal for performing delicate tasks such as electronics assembly.
Marca:  Ansell 13839
153.08 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15344252
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Allerta:
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • General purpose protective gloves designed for tasks that require high dexterity and fine motor skills
  • Thin mil design provides tactile sensitivity, ideal for performing delicate tasks
  • Seamless knit nylon backing enhances durability, and provides resistance to tears and abrasion
  • Dark color is ideal for hiding dirt
Specifica
Specifica
Palm, Fingers
Black
Specific
Seamless Knit Gloves
Full-hand Mitt
Knit
9.4 in.
Polyurethane
Partially Textured
Nylon
Large
Small Parts Handling, Precision Assembly, and Inspection
G40
24 cm