Learn More
Ansell KleenGuard™
Elevata resistenza allo strappo e lunga durata. La struttura in maglia di poliestere senza cuciture garantisce traspirabilità e comfort. Protezione termica e meccanica per una più ampia gamma di applicazioni. I palmi rivestiti in lattice increspato garantiscono una presa eccellente.
43.40€
Specifica
Coating Material | Crinkled Latex |
---|---|
Colore | Gray |
Finitura esterna | Fully Textured |
Hand | Specific |
Materiale | Polycotton |
Allerta:
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11730674
|
Ansell
97270 |
Small |
43.40€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11863490
|
Ansell
97271 |
Medium |
43.40€
12 paia |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11873490
|
Ansell
97272 |
Large | N/A | ||||||
11883490
|
Ansell
97273 |
X-Large |
43.40€
12 paia |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- DPI di categoria 2
- Finitura in lattice “increspato” per una presa eccellente
- Perfetti per compiti gravosi nell’industria meccanica e manifatturiera e in edilizia
- Protezione termica e meccanica per una più ampia gamma di applicazioni.
Specifica
Crinkled Latex | |
Fully Textured | |
Polycotton | |
Full-hand Mitt | |
Nero | |
G40 |
Gray | |
Specific | |
Seamless Knit Gloves | |
Masonry, General Maintenance, and Construction | |
Knit |