Learn More
Ansell KleenGuard™
Elevata resistenza allo strappo e lunga durata. La struttura in maglia di poliestere senza cuciture garantisce traspirabilità e comfort. Protezione termica e meccanica per una più ampia gamma di applicazioni. I palmi rivestiti in lattice increspato garantiscono una presa eccellente.
Marca: Ansell 97271
31.25 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
This product contains natural rubber latex, a component of which may cause allergic reaction in some users. Use only as directed and in accordance with manufacturer instructions and warnings. Please consult your institution's policies regarding use of these products.
Descrizione
- DPI di categoria 2
- Finitura in lattice “increspato” per una presa eccellente
- Perfetti per compiti gravosi nell’industria meccanica e manifatturiera e in edilizia
- Protezione termica e meccanica per una più ampia gamma di applicazioni.
Specifica
Crinkled Latex | |
Increspata | |
Policotone | |
Medium | |
siti industriali | |
In maglia | |
9 in. |
Grigio, nero | |
Specific | |
Seamless Knit Gloves | |
Full-hand Mitt | |
Nero | |
G40 | |
23 cm |