Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with Rubber-Lined Screw Cap
Black phenolic cap with inert rubber liner
Marca:  DWK Life Sciences 45066-16100
1130.50 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11768263
  • 1190.00€ / pezzi 288
Spedizione stimata: 20-08-2025
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Black phenolic cap with inert rubber liner
  • White marking spot
  • Cat. No. 14-930C tube is suitable for determination of insulin according to method of Alving, Rubin, and Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ASTM E982, Type VI, Class A
Phenolic
100 mm
Marking Spot
15-415
Screw Cap
Black
12 mL
Borosilicate Glass
Rubber
16 mm
Reusable Test Tube