Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Reusable Tubes with Rubber-Lined Screw Cap
Black phenolic cap with inert rubber liner
641.00€ - 1190.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM E982, Type VI, Class A |
---|---|
Colore chiusura | Black |
Materiale chiusura | Phenolic |
Materiale | Borosilicate Glass |
Tipo di etichetta | Marking Spot |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11728283
|
DWK Life Sciences
45066-25150 |
25 mm | 150 mm | 50 mL | 24-410 |
1005.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 12-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11738283
|
DWK Life Sciences
45066-25200 |
25 mm | 200 mm | 70 mL | 24-410 |
1155.00€
pezzi 144 |
Spedizione stimata: 08-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11768263
|
DWK Life Sciences
45066-16100 |
16 mm | 100 mm | 12 mL | 15-415 |
1190.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11708273
|
DWK Life Sciences
45066-20150 |
20 mm | 150 mm | 30 mL | 18-415 |
1110.00€
pezzi 192 |
Spedizione stimata: 02-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11748283
|
DWK Life Sciences
45066-38200 |
38 mm | 200 mm | 160 mL | 38-430 |
641.00€
pezzi 24 |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11778263
|
DWK Life Sciences
45066-16125 |
16 mm | 125 mm | 16 mL | 15-415 |
1190.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11788263
|
DWK Life Sciences
45066-16150 |
16 mm | 150 mm | 20 mL | 15-415 |
1155.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 02-01-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11758263
|
DWK Life Sciences
45066-13100 |
13 mm | 100 mm | 8 mL | 13-415 |
887.00€
pezzi 288 |
Spedizione stimata: 05-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11798263
|
DWK Life Sciences
45066-20125 |
20 mm | 125 mm | 25 mL | 18-415 |
984.00€
pezzi 192 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
Descrizione
Black phenolic cap with inert rubber liner
- White marking spot
- Cat. No. 14-930C tube is suitable for determination of insulin according to method of Alving, Rubin, and Millor (Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Specifica
ASTM E982, Type VI, Class A | |
Phenolic | |
Marking Spot | |
Screw Cap |
Black | |
Borosilicate Glass | |
Rubber |