Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Screw Cap for Adapter KA, with flat EPDM sealing 12 mm
Spare part for KECK™ Adapter KA.
349.00€ - 388.00€
Specifica
Descrizione | Not Autoclavable |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Connection of a hose piece with a threaded cap |
Quantità | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951581
|
DWK Life Sciences
286339406 |
RD 14 |
349.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15941581
|
DWK Life Sciences
286339209 |
GL 14 |
388.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
The screw cap as spare part for KECK™ Adapter KA is available for both thread types GL 14 and RD 14.
- With flat gasket EPDM 12 mm
- KECK™ Screw cap for adapter KA available for threads GL 14 and RD 14
Specifica
Not Autoclavable | |
Connection of a hose piece with a threaded cap | |
100/Pk. |