Learn More
DWK Life Sciences KECK™ Screw Cap for Adapter KA, with flat EPDM sealing 12 mm
Spare part for KECK™ Adapter KA.
Marca:  DWK Life Sciences 286339406
298.20 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15951581
  • 349.00€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The screw cap as spare part for KECK™ Adapter KA is available for both thread types GL 14 and RD 14.
  • With flat gasket EPDM 12 mm
  • KECK™ Screw cap for adapter KA available for threads GL 14 and RD 14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Red
Connection of a hose piece with a threaded cap
RD 14
Not Autoclavable
100/Pk.