Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Microscope Specimen Holders
Designed for a variety of applications
428.00€ - 999.00€
Specifica
Tipo Mounting Frame M
Da utilizzare con (apparecchiatura) Invertoskop microscope
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
10494232
Vedere i documenti
Zeiss™
471718-0000-000
Invertoskop microscope Mounting frame M
999.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-08-2025
Aggiungi al carrello
10544843
Vedere i documenti
Zeiss™
471746-0000-000
Invertoskop microscope Mounting frame M, Adhesive scale
428.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 02-10-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Mounting frame M
471746
  • For microtiter plates
  • 96 positions
  • With adhesive scales
471718
  • Petri dishes dia. 24 to 68mm
  • Slides (max. length 120 mm)
Specifica
Specifica
Mounting Frame M
Invertoskop microscope