Learn More
Zeiss™ Invertoskop™ Microscope Specimen Holders
Designed for a variety of applications
Marca: Zeiss™ 471746-0000-000
285.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Mounting frame M471746
- For microtiter plates
- 96 positions
- With adhesive scales
471718
- Petri dishes dia. 24 to 68mm
- Slides (max. length 120 mm)
Specifica
Mounting Frame M | |
Invertoskop microscope | |
Mounting frame M, Adhesive scale |