Learn More
Grant Instruments™ Blocco intercambiabile
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
120.00€ - 201.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | No. of Places | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni provetta | No. of Places | Profondità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11490908
|
Grant Instruments™
QB-0 |
None | Solid Block | None |
120.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10211643
|
Grant Instruments™
QB-50 |
50mL | 4 | 50 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10781434
|
Grant Instruments™
QB-24 |
24mm | 5 | 50 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12664915
|
Grant Instruments™
QB-17H |
17mm | 10 | 75 mm hole depth |
201.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11420918
|
Grant Instruments™
QB-13 |
13mm | 12 | 50 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11430918
|
Grant Instruments™
QB-16 |
16mm | 12 | 50 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
15389625
|
Grant Instruments™
QB-E5 |
16.7 mm | 12 | 53.5 mm hole depth | |||||
11440918
|
Grant Instruments™
QB-18 |
18mm | 12 | 50 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11480918
|
Grant Instruments™
QB-E0 |
0.5mL | 24 | 30 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11400918
|
Grant Instruments™
QB-10 |
10mm | 24 | 50 mm hole depth |
176.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11490918
|
Grant Instruments™
QB-E1 |
1.5 ml | 24 | Profondità foro 35 mm |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11400928
|
Grant Instruments™
QB-E2 |
2.0 ml | 24 | Profondità foro 35 mm |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11410918
|
Grant Instruments™
QB-12 |
12mm | 24 | 50 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11470918
|
Grant Instruments™
QB-H |
0.2mL | 56 | 14 mm hole depth |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
- Accommodates a variety of test tube sizes
- Available in plain block format without holes