Learn More
Grant Instruments™ Blocco intercambiabile
For use with 0.2mL tubes, strips and 96-well microtitre plates used in molecular biology and biotechnology applications. Grant Instruments™ Interchangeable Block for QB Series Dry Block Heaters can withstand temperatures up to 100°C.
Marca:  Grant Instruments™ QB-12
151.92 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24296" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11410918
  • 162.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • For use with QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1 and QBA2 dry block heating system
  • Accommodates a variety of test tube sizes
  • Available in plain block format without holes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Test Tubes (12 mm)
24
12mm
50 mm hole depth
Aluminum
Block
140 x 50 x 63 mm