Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi combinati per pH InLab™ serie Easy
A durable, polysulfone pH electrode with an integral bulb protector and gel electrolyte to avoid the inconvenience of refilling in field. Temperature sensors sold separately.
141.00€ - 205.00€
Specifica
Giunzione | Ceramica |
---|---|
Materiale | Polisolfone |
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
Tipo | Elettrodo pH combinato |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Modello | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Modello | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10426463
|
METTLER TOLEDO™
51343011 |
BNC | InLab™ Easy BNC | Misuratore di pH |
205.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10786723
|
METTLER TOLEDO™
51343010 |
Testa a vite S7 | InLab™ Easy | Misuratore di pH |
141.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
- Elettrolita in gel esente da manutenzione
- Con stelo in polisolfone
Specifica
Ceramica | |
0 to 14 | |
Elettrodo pH combinato | |
Bassa manutenzione, misurazione su campo e uso formativo | |
U-Glass | |
< | |
Da 32° a 176 °F | |
4.72 in. | |
0.47 in. |
Polisolfone | |
°° | |
Gel | |
Ag/AgCl | |
NTC 30 kiloOhm | |
3mol/L KCl | |
Da 0 a 80 °C | |
120 mm | |
12 mm |