Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi combinati per pH InLab™ serie Easy
A durable, polysulfone pH electrode with an integral bulb protector and gel electrolyte to avoid the inconvenience of refilling in field. Temperature sensors sold separately.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343011
175.99 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Elettrolita in gel esente da manutenzione
- Con stelo in polisolfone
Per l'uso con elettrodi pH combinati Mettler Toledo
Specifica
BNC | |
Polisolfone | |
°° | |
Gel | |
Misuratore di pH | |
U-Glass | |
NTC 30 kiloOhm | |
3mol/L KCl | |
Da 0 a 80 °C | |
120 mm | |
0.47 in. |
Ceramica | |
0 to 14 | |
Elettrodo pH combinato | |
Bassa manutenzione, misurazione su campo e uso formativo | |
Ag/AgCl | |
InLab™ Easy BNC | |
< | |
Da 32° a 176 °F | |
4.72 in. | |
1.2 m | |
12 mm |