Learn More
Indole-3-carboxaldehyde, 97%
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.16 g/mol
37.30€ - 331.00€
Identificatori chimici
CAS 487-89-8
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00005622
InChI Key OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
IUPAC Name 1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10349343
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
156640050
5 g Bottiglia in vetro
37.30€
5g
10553131
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
156640250
25 g Plastic bottle
108.00€
25g
10512941
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
156641000
100 g Plastic bottle
331.00€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
487-89-8
145.16
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
10256
1H-indole-3-carbaldehyde
C9H7NO
MFCD00005622
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
CHEBI:28238
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Specifica
Indole-3-carboxaldehyde
487-89-8
240°C
96% min. (HPLC)
MFCD00005622
indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
1H-indole-3-carbaldehyde
10256
145.16
Crystalline Powder
97%
193°C to 199°C
Authentic
C9H7NO
21, 313
Solubility in water: insoluble
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
145.16
CHEBI:28238
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
AIR SENSITIVE
missing translation for 'einecsNumber' : 207-665-8
missing translation for 'rtecsNumber' : NL5993600
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Indole-3-carboxaldehyde