Learn More
Indole-3-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 10512941 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
CAS: 487-89-8 | C9H7NO | 145.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 487-89-8
Formula molecolare C9H7NO
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Numero MDL MFCD00005622
InChI Key OLNJUISKUQQNIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo indole-3-carboxaldehyde, 3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, indole-3-aldehyde, indole-3-carbaldehyde, indole-3-carboxyaldehyde, 3-indolecarboxaldehyde, beta-indolylaldehyde, 3-indolecarbaldehyde, indol-3-carboxaldehyde
PubChem CID 10256
ChEBI CHEBI:28238
IUPAC Name 1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Indole-3-carboxaldehyde
Nota nome 97%
Punto di fusione 193°C to 199°C
Punto d'infiammabilità 240°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 21, 313
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Identificativo prodotto
  • Indole-3-carboxaldehyde