Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Massime prestazioni per ambienti oleosi
117.00€
Specifica
Materiale parte posteriore | Nylon, Spandex |
---|---|
Certificazione/Conformità | EN388:2016/4121A |
Classificazione | Category II |
Procedura di pulizia | Washing temp 40° C |
Area rivestita | 3/4 dipped |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15876922
|
Ansell™
11926060 |
6 |
117.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 19-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15886922
|
Ansell™
11926070 |
7 |
117.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15896922
|
Ansell™
11926080 |
8 |
117.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15806932
|
Ansell™
11926090 |
9 |
117.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15816932
|
Ansell™
11926100 |
10 |
117.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15826932
|
Ansell™
11926110 |
11 |
117.00€
12 paia |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- HyFlex™ 11-926 è il primo modello leggero HyFlex™ a combinare geometria di rivestimento ¾, oleorepellenza e presa oleosa in un singolo guanto flessibile.
- Il guanto 11-926 integra un rivestimento duraturo per una presa sicura in ambienti oleosi. La fodera è realizzata con una delle fibre di nylon di minor spessore, rivestita ¾ per assicurare la protezione totale del dorso del dito.
- Questo mix unico di protezione, prestazioni e flessibilità colma le lacune della precedente generazione di guanti oleorepellenti per applicazioni generali rivestiti ¾ su fodere di cotone tagliato e cucito, fino agli ultimissimi guanti con palmo rivestito senza cuciture; il guanto 11-926 aggiunge maggiore flessibilità, tattilità e presa oleosa ai modelli della generazione precedente, mentre rispetto a quelli dell'ultima generazione migliora oleorepellenza, presa oleosa e durata.
Specifica
Nylon, Spandex | |
Category II | |
3/4 dipped | |
Nitrile | |
2 | |
3/4 Dipped | |
Specific | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
1.28 mm | |
Mechanical Protection | |
Knit | |
Knit Lining | |
Polybag/cardboard box | |
20 | |
2 |
EN388:2016/4121A | |
Washing temp 40° C | |
Widespread application in light to medium oily environments indcluding | |
Purple | |
Reusable | |
Industrial grade | |
Sì | |
Light-duty Mechanical Protection Gloves | |
11-926 | |
full fingers | |
Purple | |
Nylon, Spandex | |
11-926 | |
1 | |
Hyflex 11 series |