Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-926
Codice prodotto. 15896922 Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Massime prestazioni per ambienti oleosi
  • HyFlex™ 11-926 è il primo modello leggero HyFlex™ a combinare geometria di rivestimento ¾, oleorepellenza e presa oleosa in un singolo guanto flessibile.
  • Il guanto 11-926 integra un rivestimento duraturo per una presa sicura in ambienti oleosi. La fodera è realizzata con una delle fibre di nylon di minor spessore, rivestita ¾ per assicurare la protezione totale del dorso del dito.
  • Questo mix unico di protezione, prestazioni e flessibilità colma le lacune della precedente generazione di guanti oleorepellenti per applicazioni generali rivestiti ¾ su fodere di cotone tagliato e cucito, fino agli ultimissimi guanti con palmo rivestito senza cuciture; il guanto 11-926 aggiunge maggiore flessibilità, tattilità e presa oleosa ai modelli della generazione precedente, mentre rispetto a quelli dell'ultima generazione migliora oleorepellenza, presa oleosa e durata.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ANSI Abrasion Rating ANSI 4
Materiale parte posteriore Nylon, Spandex
Certificazione/Conformità EN388:2016/4121A
Chlorinated No
Classificazione Category II
Procedura di pulizia Washing temp 40° C
Area rivestita 3/4 dipped
Struttura Knit
Descrizione Widespread application in light to medium oily environments indcluding
Coating Material Nitrile
Colore Purple
Cut Resistance Rating 2
Monouso Reusable
Finitura esterna 3/4 Dipped
Grado Industrial grade
Hand Specific
Latex Free
Materiale Nylon, Nitrile
Powdered Powder Free
Product Type Light-duty Mechanical Protection Gloves
Size 8
Sterilità Non-sterile
Stile 11-926
Spessore (sistema metrico) 1.28 mm
Stile delle dita full fingers
Da utilizzare con (applicazione) Mechanical Protection
Colore polso guanto Purple
Stile polso guanto Knit
Grip Design Ansell Grip Technology
Materiale rivestimento interno Nylon, Spandex
Rivestimento interno Knit Lining
Modello 11-926
Tipo di imballaggio Polybag/cardboard box
Valori nominali perforazione 1
Quantità 20
Resistente a Oil-repellent
Serie Hyflex 11 series
Valori nominali lacerazione 2
Stile pollice Wing
Dimensioni (L x P) 230 x 98 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 230 mm
Larghezza (sistema metrico) 98 mm
Peso (sistema metrico) 28 g