Learn More
Hydrogen peroxide solution, Honeywell™
Meets analytical specification of Ph. Nord., 34.5-36.5%
43.65€ - 490.00€
Identificatori chimici
CAS | 7732-18-5, 7722-84-1 |
---|---|
Formula molecolare | H2O |
Molecular Weight (g/mol) | 18.02 |
InChI Key | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
IUPAC Name | water |
SMILES | O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16635753
![]() |
Honeywell Research Chemicals
18304H-1L |
1 L |
43.65€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16655753
|
Honeywell Research Chemicals
18304H-5L |
5 L | N/A | ||||||
15954770
![]() |
Honeywell Research Chemicals
18304H-6X1L |
6 x 1 L |
227.44€
6L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16645753
|
Honeywell Research Chemicals
18304H-4X5L |
4 x 5 L | N/A | ||||||
Descrizione
- Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
Identificatori chimici
7732-18-5, 7722-84-1 | |
18.02 | |
784 | |
water |
H2O | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:16240 | |
O |
Specifica
7732-18-5, 7722-84-1 | |
<70.00%, <50.00% | |
H2O | |
O | |
18.02 | |
CHEBI:16240 | |
Liquid |
≥50.00%, ≥30.00% | |
Reagent pharmacopeia chemistry reagents | |
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N | |
water | |
784 | |
Plastic Bottle |
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : Temperatura ambiente
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Hydrogen peroxide solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide solution