Learn More
Hydrogen peroxide solution, Honeywell™
Codice prodotto. 16645753 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Meets analytical specification of Ph. Nord., 34.5-36.5%
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5, 7722-84-1
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.02
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name water
SMILES O
Specifica
CAS min. % ≥50.00%, ≥30.00%
CAS max % <70.00%, <50.00%
Note sul grado di purezza Reagent pharmacopeia chemistry reagents
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 4 x 5 L
Forma fisica Liquid