Learn More
Hydrogen PerOxide Solution, 3 wt% in H2O, Honeywell Fluka™
Contains ∼200 ppm acetanilide as stabilizer, 3 wt. % in H2O
52.60€ - 307.87€
Identificatori chimici
CAS | 7722-84-1 |
---|---|
Formula molecolare | H2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 34.014 |
Numero MDL | MFCD00011333 |
InChI Key | MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone |
PubChem CID | 784 |
ChEBI | CHEBI:16240 |
IUPAC Name | perossido di idrogeno |
SMILES | OO |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15658360
|
Honeywell-Fluka
323381-25ML |
25 mL |
52.60€
25mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15613820
|
Honeywell-Fluka
323381-500ML |
500 mL |
79.96€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15668360
|
Honeywell-Fluka
323381-4L |
4 L |
307.87€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Identificatori chimici
7722-84-1 | |
34.014 | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
784 | |
perossido di idrogeno |
H2O2 | |
MFCD00011333 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
CHEBI:16240 | |
OO |
Specifica
Hydrogen Peroxide Solution | |
H2O2 | |
NONH for all modes of transport | |
1g/mL at 25°C | |
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N | |
perossido di idrogeno | |
784 | |
34.01g/mol | |
1.1 (vs air) |
7722-84-1 | |
MFCD00011333 | |
3587191 | |
oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone | |
OO | |
34.014 | |
CHEBI:16240 | |
23.3mmHg (30°C) |