Learn More
Hydrogen PerOxide Solution, 3 wt% in H2O, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15668360 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
500 mL
4 L
Dimensione della confezione:
25mL
4L
500mL
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Contains ∼200 ppm acetanilide as stabilizer, 3 wt. % in H2O
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7722-84-1
Formula molecolare H2O2
Molecular Weight (g/mol) 34.014
Numero MDL MFCD00011333
InChI Key MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC Name perossido di idrogeno
SMILES OO
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrogen Peroxide Solution
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3587191
Densità 1g/mL at 25°C
Peso formulazione 34.01g/mol
Pressione del vapore 23.3mmHg (30°C)
Densità vapore 1.1 (vs air)
Quantità 4 L