Learn More
Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol, AcroSeal™
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
39.70€ - 61.65€
Specifica
Materiale o nome chimico Hydrochloric acid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome 5 to 6N solution in 2-propanol
CAS 7647-01-0, 67-63-0
Concentrazione 5N min.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10172854
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
428601000
100 mL AcroSeal™ Glass Bottle
39.70€
100mL
10764966
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
428608000
800 mL AcroSeal™ Glass Bottle
61.65€
800mL
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Hydrochloric acid
5 to 6N solution in 2-propanol
5N min.
AcroSeal™ Glass Bottle
11°C
HCl
MFCD00011324 MFCD00792839
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
hydrogen chloride
313
36.45
Colorless to Yellow
7647-01-0, 67-63-0
0.9090g/mL
0.909
ClH
Liquid
14, 4794
Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L
Cl
36.46
CHEBI:17883
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause drowsiness or dizziness.
Harmful if inhaled.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
Identificativo prodotto
  • Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isopropyl alcohol, hydrogen chloride