Learn More
Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol, AcroSeal™
CAS: 7647-01-0 | ClH | 36.46 g/mol
Marca: Thermo Scientific Acros 428608000
61.30 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Hydrochloric acid | |
5 to 6N solution in 2-propanol | |
5N min. | |
AcroSeal™ Glass Bottle | |
11°C | |
ClH | |
Liquid | |
14, 4794 | |
Solubility in water: >1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol: >50g/L | |
Cl | |
36.46 | |
CHEBI:17883 |
Colorless to Yellow | |
7647-01-0, 67-63-0 | |
0.9090g/mL | |
0.909 | |
800 mL | |
HCl | |
MFCD00011324 MFCD00792839 | |
hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof | |
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen chloride | |
313 | |
36.45 |
Sicurezza e movimentazione
- Hydrogen chloride, 5 to 6N solution in 2-propanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Isopropyl alcohol, hydrogen chloride