Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220°C-230°C, Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%), Honeywell™ Fluka™
Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%, exact value on report of analysis)
47.88€ - 212.36€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15624400
|
Honeywell-Hydranal
34748-10G |
10 g |
47.88€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15634400
|
Honeywell-Fluka
34748-6X10G |
6 x 10 g | N/A | ||||||
Descrizione
Advantages of HYDRANAL-Water Standards:
- Broad product range for volumetric and coulometric Karl Fischer applications, as well as the indirect oven application
- Manufactured according to ISO 9001 requirements
- Report of Analysis showing the exact water content and expanded uncertainty
Verified against external standards such as NIST SRM 2890 or NMIJ CRM 4222
- Long shelf life (up to five years)
- Convenient packaging
- Supplied with detailed instruction for use
Identificatori chimici
6100-05-6 |
Specifica
HYDRANAL™-Water Standard KF-Oven 220°C-230°C | |
6100-05-6 | |
Glass bottle | |
NONH for all modes of transport |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HYDRANAL Water Standard KF-Oven 220°C-230°C