Learn More
HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220°C-230°C, Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%), Honeywell™ Fluka™
Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%, exact value on report of analysis)
Marca:  Honeywell-Fluka 34748-6X10G
Quantità 6 x 10 g
Codice prodotto. 15634400
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Advantages of HYDRANAL-Water Standards:
  • Broad product range for volumetric and coulometric Karl Fischer applications, as well as the indirect oven application
  • Manufactured according to ISO 9001 requirements
  • Report of Analysis showing the exact water content and expanded uncertainty
Verified against external standards such as NIST SRM 2890 or NMIJ CRM 4222
  • Long shelf life (up to five years)
  • Convenient packaging
  • Supplied with detailed instruction for use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
6100-05-6
324.41
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
(2S)-2-aminopentanedioic acid;sodium;hydrate
C6H7K3O8
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
87090819
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Specifica
HYDRANAL™ - Water Standard KF-Oven 220°C-230°C
1.980 g/cm3
6100-05-6
Glass Bottle
NONH for all modes of transport
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
(2S)-2-aminopentanedioic acid;sodium;hydrate
87090819
Standard for Karl Fischer oven check (water content ∼5.55%, exact value on report of analysis)
6 x 10 g
100.0000%
C6H7K3O8
Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
324.41
Karl Fischer
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti