Learn More
HYDRANAL™-CompoSolver E, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric one-component Karl Fischer titration (ethanol-based)
97.54€ - 635.71€
Specifica
Densità 0.80g/mL
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Materiale o nome chimico HYDRANAL™-CompoSolver E
CAS 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5
Numero UN UN1170
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15624380
Vedere i documenti
Honeywell-Hydranal
34734-1L
1 L
97.54€
1L
15634380
Vedere i documenti
Honeywell-Hydranal
34734-2.5L
2.5 L
181.76€
2.50L
15654380
Vedere i documenti
Honeywell-Hydranal
34734-6X1L
6 x 1 L
509.29€
pezzi 6
15644380
missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Hydranal
34734-4X2.5L
4 x 2.5 L
635.71€
pezzi 4
Description
Description
Advantages of Hydranal one-component reagents:
  • Unlimited water capacity
  • Convenient and easy to use
  • The greatest flexibility in working media selection
  • reduced toxicity compared to methanol based systems
  • Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
  • Long shelf life (three years)
Improved Composition
Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE). Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance.
Specifications
Specifications
0.80g/mL
HYDRANAL™-CompoSolver E
UN1170
12°C (53.6°F)
7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
P201-P210-P280-P308 + P313-P370 + P378-P403 + P235
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide
SDS
Documents
Documents
Certificates