Learn More
HYDRANAL™-CompoSolver E, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
Advantages of Hydranal one-component reagents:
- Unlimited water capacity
- Convenient and easy to use
- The greatest flexibility in working media selection
- reduced toxicity compared to methanol based systems
- Suitable for methanol-reacting compounds, e.g. ketones and aldehydes
- Long shelf life (three years)
Improved Composition
Hydranal-Composite contains all the reactants including iodine, sulfur dioxide, and the bases imidazole and 2-methylimidazole, dissolved in diethylene glycol monoethyl ether (DEGEE). Adding 2-methylimidazole in addition to imidazole improves the stability and eliminates the formation of crystals which can interfere with the titrator’s performance.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | HYDRANAL™-CompoSolver E |
Densità | 0.80g/mL |
Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
Quantità | 1 L |
CAS | 7446-09-5, 693-98-1, 64-17-5 |
Numero UN | UN1170 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol; ethyl alcohol, 2-Methylimidazole, sulphur dioxide