Learn More
Horst™ HSS Model Flexible Heating Conductor
87.45€ - 355.00€
Specifica
Requisiti elettrici | Tensione ∼230 V |
---|---|
Modello | HSS |
Product Type | Conduttore riscaldante flessibile |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10280062
|
Horst™
20901 |
0.6 m |
87.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10648852
|
Horst™
20910 |
10 m |
355.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10097071
|
Horst™
20902 |
1 m |
96.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10097081
|
Horst™
20903 |
2 m |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10240112
|
Horst™
20904 |
3 m |
149.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10532512
|
Horst™
20905 |
4 m |
160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10478261
|
Horst™
20906 |
5 m |
185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10210212
|
Horst™
20907 |
6 m |
269.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Tensione ∼230 V | |
HSS | |
Conduttore riscaldante flessibile |