Learn More
Horst™ HSS Model Flexible Heating Conductor
Marca:  Horst™ 20904
Codice prodotto. 10240112
  • 149.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 15-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
3 m
Tensione ∼230 V
Conduttore riscaldante flessibile
3 m
HSS