Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves
Made of Viton. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves have superb quality and are chemically resistant. The gloves are excellent for working with aggressive chemicals.
327.00€
Specifica
Certificazione/Conformità IFA 1301115
Colore Black
Latex Free
Materiale Viton
Product Type Gloves
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10105374
Vedere i documenti
Honeywell KCL™
089010111X
10
327.00€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 19-11-2025
Aggiungi al carrello
10115374
Vedere i documenti
Honeywell KCL™
089011111X
11
327.00€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-12-2025
Aggiungi al carrello
10339264
Vedere i documenti
Honeywell KCL™
089009111X
9
327.00€
1 paio
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • AQL < 0.65
  • Loose fit allows heat-protecting gloves to be worn underneath
  • Can be re-used after contamination with certain chemicals, after special cleaning process (please consult KCL Laboratories)
  • Can be combined with chemical protective clothing
  • Excellent low degradation
  • Good resistance against polycyclic aromatic hydrocarbons (petrochemicals
Specifica
Specifica
IFA 1301115
Gloves
340-360 cm
Black
Viton
0.7 cm