Learn More
Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves
Codice prodotto. 10115374
Click to view available options
Size:
9
10
11
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Made of Viton. Honeywell KCL™ Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Gloves have superb quality and are chemically resistant. The gloves are excellent for working with aggressive chemicals.
  • AQL < 0.65
  • Loose fit allows heat-protecting gloves to be worn underneath
  • Can be re-used after contamination with certain chemicals, after special cleaning process (please consult KCL Laboratories)
  • Can be combined with chemical protective clothing
  • Excellent low degradation
  • Good resistance against polycyclic aromatic hydrocarbons (petrochemicals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità IFA 1301115
Colore Black
Latex Free
Materiale Viton
Powdered Powder Free
Product Type Gloves
Size 11
Spessore (sistema metrico) 0.7 cm
Lunghezza (sistema metrico) 340-360 cm