Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
40.55€ - 51.42€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Spessore (sistema imperiale) | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11514444
|
Hoefer™
TE45 |
TE 42, TE 62 Transfer Tank | Dacron | 0.25 in. | 0.6 cm | N/A | |||
12014727
|
Hoefer™
TE25F-1/8 |
TE 22 Mini Tank Transfer Unit | Foam | 0.11 in. | 0.3 cm |
46.60€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12074637
|
Hoefer™
TE45F |
TE 42, TE 62 Transfer Tank | Foam | 0.25 in. | 0.6 cm |
40.55€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 29-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
11525634
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
TE 42, TE 62 Transfer Tank | Foam | 0.12 in. | 0.3 cm |
51.42€
pezzi 4 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|
12069927
|
Hoefer™
TE45F-1/8 |
TE 42, TE 62 Transfer Tank | Foam | 0.12 in. | 0.3 cm | N/A | |||
12029967
|
Hoefer™
TE25 |
TE 22 Mini Tank Transfer Unit | Foam | 0.23 in. | 0.6 cm |
45.15€
pezzi 4 |
Spedizione stimata: 22-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
- 3 or 6 mm Thick
- 4 pcs
Especificaciones
Sponge | |
4 |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.