Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Sponges
For use with TE42 Standard Transfer Tank
Marca: Hoefer™ TE45F-1/8
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 3 or 6 mm Thick
- 4 pcs
Specifica
TE 42, TE 62 Transfer Tank | |
Foam | |
0.12 in. |
Sponge | |
4 | |
0.3 cm |