Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Buffer Chamber
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
759.00€ - 1595.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11584444
|
Hoefer™
TE67 |
TE 62 or the discontinued TE 62X Transfer Tank | Fittings, crochet hook and holder |
1595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11564444
|
Hoefer™
TE56 |
TE 42 or discontinued TE 52X Transfer Tank | Crochet hook and holder |
759.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- With Heat Exchanger
Specifica
Buffer Chamber |