Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Buffer Chamber
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
Marca:  Hoefer™ TE56
Codice prodotto. 11564444
  • 759.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With Heat Exchanger
Specifica
Specifica
TE 42 or discontinued TE 52X Transfer Tank
Buffer Chamber
Crochet hook and holder