Learn More
Greiner Bio-One Puntali per pipette in polipropilene di grado elevato
In polipropilene di alta qualità per garantire prestazioni ottimali e chiusura perfetta. I puntali per pipette Greainer BioOne™ in polipropilene di alta qualità sono ideali per i modelli Gilson™ Pipetman.
7.25€ - 517.14€
Specifica
Autoclavabile
Certificazione/Conformità ISO 9001, DIN ISO 8655
Materiale Polipropilene
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10611512
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
739291
Da 10 a 200 μl Incolore 500/Pk. 20.65€
pezzi 500
Qty Price Break Available
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
10758432
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
739290
Da 10 a 200 μl Giallo 500/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10020252
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
739261
Da 10 a 200 μl Giallo 96/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11739542
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
740290
Da 200 a 1000 μl Blu 250/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11789542
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
745290
Da 1000 a 5000 μl Incolore 250/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10207161
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
686290
Da 100 a 1000 μl Blu 250/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11769542
Vedere i documenti
Greiner Bio-One
739280
Da 10 a 200 μl Giallo 4800/Pk. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Elevata resistenza alla rottura, stabilità dimensionale e resistenza al calore fino a circa +140°C; resistenza al freddo fino a -190°C
  • Autoclavabili
  • Senza metalli pesanti
  • Conformi agli standard 9001 ISO
  • Testati in conformità con gli standard internazionali DIN ISO 8655
  • L'estremità a cono fa sì che nel puntale della pipetta rimanga una quantità ridotta di liquido, anche la superficie di contatto del liquido pipettato è ridotta e aumenta l’accuratezza del pipettaggio
  • Adatti per Gilson® Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Specifica
Specifica
ISO 9001, DIN ISO 8655
Polipropilene