Learn More
Greiner Bio-One Puntali per pipette in polipropilene di grado elevato
In polipropilene di alta qualità per garantire prestazioni ottimali e chiusura perfetta. I puntali per pipette Greainer BioOne™ in polipropilene di alta qualità sono ideali per i modelli Gilson™ Pipetman.
Marca: Greiner Bio-One 739290
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High breaking strength, dimensionally stable, heat-resistant up to approx. +140°C; cold-resistant down to -190°C
- Autoclavable
- Free of heavy metals
- Conforms to the ISO 9001 standard
- Tested for conformance with the international standard DIN ISO 8655
- Liquid end is bevelled so less liquid remains on pipet tip, contact surface of pipetted liquids is reduced and pipetting accuracy increases
- Ideally suited for Gilson™ Pipetman P20, P100, P200, F5, F10, F25, F50, F200, U200
Specifica
Da 10 a 200 μl | |
Autoclavable | |
BUlk | |
Gilson P20, P100 e P200, Eppendorf, Gilson™ Pipetman™ P200, Gilson™ Pipetman™ P100, Gilson™ Pipetman™ P20 |
Giallo | |
ISO 9001, DIN ISO 8655 | |
500/Pk. | |
Polipropilene |