Learn More
Hexanal, 96%, stabilized
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
112.00€ - 307.00€
Identificatori chimici
CAS | 66-25-1, 59-02-9 |
---|---|
Formula molecolare | C6H12O |
Molecular Weight (g/mol) | 100.16 |
Numero MDL | MFCD00007027 |
InChI Key | JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 |
PubChem CID | 6184 |
IUPAC Name | hexanal |
SMILES | CCCCCC=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10685392
|
Thermo Scientific Acros
151855000 |
500 mL | Bottiglia in vetro |
112.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10735821
|
Thermo Scientific Acros
151850010 |
1 L | Bottiglia in vetro |
217.00€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10349273
|
Thermo Scientific Acros
151850025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
307.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
66-25-1, 59-02-9 | |
100.16 | |
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | |
6184 | |
CCCCCC=O |
C6H12O | |
MFCD00007027 | |
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 | |
hexanal |
Specifica
Hexanal | |
66-25-1, 59-02-9 | |
Colorless to Yellow | |
130.0°C to 131.0°C | |
Authentic | |
C6H12O | |
1.4020 to 1.4070 | |
01, II, 745 | |
0.815 | |
Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether | |
CCCCCC=O | |
approx. 500ppm alpha-tocopherol | |
6184 | |
100.16 | |
Liquid |
10mg KOH/g max. | |
-56.0°C | |
0.8150g/mL | |
32°C | |
95% min. (GC) | |
CH3(CH2)4CHO | |
MFCD00007027 | |
15, 1762 | |
caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6 | |
JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N | |
hexanal | |
100.16 | |
0.69 mPa.s (20°C) | |
96% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable liquid and vapor.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse caut
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 200-624-5
- Hexanal
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.