Learn More
Hexanal, 96%, stabilized
Codice prodotto. 10349273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
CAS: 66-25-1 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66-25-1, 59-02-9
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00007027
InChI Key JARKCYVAAOWBJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo caproaldehyde, hexaldehyde, caproic aldehyde, capronaldehyde, 1-hexanal, n-hexanal, hexanaldehyde, n-caproaldehyde, hexylaldehyde, aldehyde c-6
PubChem CID 6184
IUPAC Name hexanal
SMILES CCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Hexanal
Acidità 10mg KOH/g max.
Punto di fusione -56.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8150g/mL
Punti di ebollizione 130.0°C to 131.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)4CHO
Indice di rifrazione 1.4020 to 1.4070
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, II, 745
Indice di Merck 15, 1762
Gravità specifica 0.815
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, acetone, chloroform, ether
Stabilizzatore approx. 500ppm alpha-tocopherol
Viscosità 0.69 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 96%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexanal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.