Learn More
Hexamethyldisilan, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
50.05 € - 575.87 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1450-14-2 |
---|---|
Summenformel | C6H18Si2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 146.38 |
MDL-Nummer | MFCD00008258 |
InChI-Schlüssel | NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane |
PubChem CID | 74057 |
IUPAC-Name | Trimethyl(trimethylsilyl)silan |
SMILES | C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10750711
|
Thermo Scientific Acros
202690100 |
10 mL | Glasflasche |
50.05 €
10 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10646412
|
Thermo Scientific Acros
202690500 |
50 mL | Glasflasche |
153.77 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10564084
|
Thermo Scientific Acros
202692500 |
250 mL | Glasflasche |
575.87 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
1450-14-2 | |
146.38 | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
74057 | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
C6H18Si2 | |
MFCD00008258 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
Trimethyl(trimethylsilyl)silan |
Spezifikation
Hexamethyldisilane | |
15°C | |
0.7100g/mL | |
11°C | |
98+% | |
(CH3)3SiSi(CH3)3 | |
MFCD00008258 | |
11,253; 15,164 | |
hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane | |
C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C | |
146.38 | |
146.38 | |
Flüssigkeit |
1450-14-2 | |
Farblos | |
112°C to 114°C | |
Echt | |
C6H18Si2 | |
1.4211 to 1.4231 | |
04, IV, 4277 | |
0.71 | |
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N | |
Trimethyl(trimethylsilyl)silan | |
74057 | |
98+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Leicht entzündliche Flüssigkeiten oder Dämpfe.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 215-911-
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.