Learn More
Hexamethyldisilane, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10564084
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1450-14-2
Formula molecolare C6H18Si2
Molecular Weight (g/mol) 146.38
Numero MDL MFCD00008258
InChI Key NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
PubChem CID 74057
IUPAC Name trimethyl(trimethylsilyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Hexamethyldisilane
Punto di fusione 15°C
Colore Colorless
Densità 0.7100g/mL
Punti di ebollizione 112°C to 114°C
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiSi(CH3)3
Indice di rifrazione 1.4211 to 1.4231
Quantità 250 mL
Beilstein 04, IV, 4277
Fieser 11,253; 15,164
Gravità specifica 0.71
Peso formulazione 146.38
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.