Learn More
Heptane, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
5606.74€
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
15627900
SDS Vedere i documenti
Honeywell Research Chemicals
H2198-200L
200 L Metal Drum Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Identificatori chimici
142-82-5
100.21
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
heptane
C7H16
MFCD00009544
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
CHEBI:43098
CCCCCCC
Specifica
Heptane
142-82-5
0.684g/mL at 25°C
0.07
433°F
Liquido
CH3(CH2)5CH3
83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
1730763
0.003g/L in water at 0°C
CCCCCCC
100.21
CHEBI:43098
0.99
-90.5°C
Colorless
98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
−4°C (24.8°F)
Characteristic
C7H16
MFCD00009544
UN1206
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
heptane
8900
100.2g/mol
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-P403 + P235
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Heptanes
missing translation for 'rtecsNumber' : 205-563-8
SDS
Documents
Documents
Certificates