Learn More
Heptane, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15627900 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
200 L
Imballaggio:
Metal Drum
Dimensione della confezione:
200L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Heptane
Punto di fusione -90.5°C
Colore Colorless
Densità 0.684g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 98.2°C to 98.4°C (1000 hPa)
Quantità 200 L
Limite di esplosione 0.07
Punto d'infiammabilità −4°C (24.8°F)
Punto di combustione 433°F
Odore Characteristic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Pressione del vapore 83mmHg (37.7°C), 40mmHg (20°C)
Numero UN UN1206
Beilstein 1730763
Informazioni di solubilità 0.003g/L in water at 0°C
Peso formulazione 100.2g/mol
Percent Purity 0.99