Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Accessory heating blocks to keep your reactions running smoothly.
2955.00€
Specifica
Descrizione | Heating Block for Reaction System |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | RS-250D-S Shaking Reaction Stations |
Tipo | Heating Block |
Warranty | 1 Year |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11894770
|
Cole-Parmer™
99968-05 |
4 x 96-well PTFE Microplates |
2955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11791467
|
Cole-Parmer™
99968-07 |
96 x 16 mm Tubes |
2955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11889110
|
Cole-Parmer™
99968-08 |
40 x 24 mm Tubes |
2955.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-10-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
Specifica
Heating Block for Reaction System | |
RS-250D-S Shaking Reaction Stations | |
Heating Block | |
1 Year |