Learn More
Cole-Parmer™ Heating Block for Electrothermal™ RS-250D-S Shaking Reaction Stations
Accessory heating blocks to keep your reactions running smoothly.
Marca:  Cole-Parmer™ 99968-07
2819.67 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11791467
  • 2955.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Compatible with Electrothermal RS9000 Reaction Stations
One year warranty
  • Specifica
    Specifica
    Heating Block for Reaction System
    96 x 16 mm Tubes
    Heating Block
    0.6 in.
    RS-250D-S Shaking Reaction Stations
    96
    1 Year
    16 mm