Learn More
Kartell™ HDPE Standardized Screw Caps
Constructed of high-density polyethylene, one of the most versitile plasitcs, making it lightweight yet very strong. Kartell™ HDPE Standardized Screw Caps are used to tightly seal a Kartell™ PE Bottle, reducing the risk of spillage.
20.50€ - 28.20€
Specifica
Colore White
Materiale HDPE
Materiale della vite HDPE
Linea di prodotti Cap
Product Type HDPE Screw Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione chiusura Prezzo Quantità e disponibilità  
12697765
Vedere i documenti
Kartell™
1580000
GL 18
28.20€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
10673472
Vedere i documenti
Kartell™
1584000
GL 25
20.50€
pezzi 50
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Made of HDPE (High-density Polyethylene)
  • For use with PE bottles DIN 168
  • Easy to use screw cap
Specifica
Specifica
White
HDPE
HDPE Screw Cap
Screw Cap
HDPE
Cap
HDPE